Documentos clave
21910
SGE Syringes for Agilent/HP 7673 and 7683 Autosampler
volume 5 μL, SK-5F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
26 ga
Características
needle type F (fixed)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 001804
aguja L
42 mm
volumen
5 μL
compatibilidad
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosam pler
Descripción general
Jeringas SGE están diseñadas y probadas para cumplir especificaciones críticas de los automuestreadores. Estas jeringas constan de único embolo para eliminar torceduras y fijaciones. La punta de la aguja resiste múltiples y rápidas inyecciones de septa, haciéndola una de las jeringas para automuestreadores sin problemas técnicos disponibles disponible.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)