20421
GR-2 Septum
diam. 11 mm ( 7/16 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
envase
pkg of 100 ea
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Diámetro
11 mm ( 7/16 in.)
Categorías relacionadas
Descripción general
Temperaturas de entrada de 50°C -200°C- septos económicos de goma de silicona gris para uso isotermal rutinario.
Aplicación
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)