20334
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak R, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Formulario
solid
Nivel de calidad
envase
bottle of 75 cc
Parámetros
250 °C temp. limit
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
superficie
~525 m2/g
Matriz
Porapak R
tamaño de partícula
80-100 mesh
densidad
~0.32 g/mL (free fall density)
Descripción general
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)