Key Documents
20273
Supelco
Adsorbente Carbopack
matrix Carbopack B, 60-80 mesh, bottle of 10 g
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
23201100
product line
Carbopack
Quality Level
form
granular
packaging
bottle of 10 g
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
~100 m2/g
matrix
Carbopack B
matrix active group
carbon
particle size
60-80 mesh
pore size
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
density
~0.38 g/mL (free fall density)
separation technique
reversed phase
General description
Un carbón negro grafitizado (GCB) puede ser no poroso o poroso. El proceso de grafitización da lugar a una superficie muy pura con grandes propiedades de adsorción y desorción (si fueran precisas). Las interacciones de la superficie dependen únicamente de las fuerzas de dispersión de London. Estas partículas son:
  • Granulares
  • Friables
  • Utilizadas para moléculas con un tamaño de analito relativo a C3-C20+ n-alcanos.
  • Hidrófobas (pueden utilizarse en entornos muy húmedos)
En general los adsorbentes GCB ofrecen una fuerza de adsorción relativa más débil que los tamices moleculares de carbono (CMS) y una fuerza de adsorción relativa similar a la de los absorbentes compuestos por polímeros de carbono grafitizado esférico (SGPC). Nuestros productos Carbopack son un tipo de adsorbentes GCB.
  • Las partículas son de malla 40 y menores
  • Utilice la malla 40/60 para evitar la canalización (si se observa con un adsorbente Carbotrap® de malla 20/40)
  • Utilice una malla menor (60/80, 80/100, etc.) para todas las demás aplicaciones
  • Utilice el menor tamaño de partícula disponible siempre que la aplicación pueda soportar la caída de presión
Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros adsorbentes de carbono, visite sigma-aldrich.com/carbón
Legal Information
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Simple and rapid gas-liquid-solid chromatographic analysis of trace concentrations of acetaldehyde in urban air.
Yasuyuki H.
Journal of Chromatography A, 137 (2), 455-460 (1977)
Plant Volatile Analysis.
Linskens HF and Jackson JF.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
Rybolt et al.
Journal of colloid and interface science, 220(1), 148-156 (1999-11-07)
Second gas-solid virial coefficients were determined at 403.5 +/- 0.5 K for 6 adsorbates, including butane, chloroform, trichlorofluoromethane (Freon 11), bromochloromethane, 1-chloro-2-methylpropane, and dibromodifluoromethane. For another 11 adsorbates, including dichlorodifluoromethane (Freon 12), chlorodifluoromethane (Freon 22), methyl chloride, methylene chloride, propane
Li-Ming Yuan et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6384-6390 (2006-09-15)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have high surface area, high adsorption ability, and nanoscale interactions. In this study, capillary columns including SWNTs, ionic liquid (IL), and IL + SWNTs for GC were prepared. The separation results showed that SWNTs possessed a
Bo Glas et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 10(11), 1297-1303 (2008-11-01)
This article addresses problems that complicate attempts to compare methods when several factors may be associated with an effect, but it is not known which factors are relevant. Chemicals that may contribute to 'sick building syndrome' (SBS), and thus should
Artículos
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.