11766
Relleno de GC recubierto
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Productos recomendados
envase
bottle of 15 g
Nivel de calidad
Parámetros
60-225 °C temp. range
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
60/80 Carbopack B support
grupo activo de la matriz
5% Carbowax 20M phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for analyte group blood alcohols
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)