Merck
07441
Supelco
Malonyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO6 · xLi+
Número de CAS:
Peso molecular:
247.25 (free acid basis)
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
acetone
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1
Clave InChI
ZGNBLKBZJBJFDG-SSDOTTSWSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)