ZRB2312
Anti-TRPV1 Antibody, clone 1N19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Capsaicin receptor, OTRPC1, Osm-9-like TRP channel 1, Transient receptor potential cation channel subfamily V member 1, Vanilloid receptor 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1N19, recombinant monoclonal
descripción
1N19 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 94.96 kDa
observed mol wt ~80 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
mouse, monkey, human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... TRPV1(7442)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in COS-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected TRPV1 in COS-7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TRPV1 in Human dorsal root ganglia tissue lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TRPV1 in Neuro2A cells .
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TRPV1 in Human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TRPV1 peptide with a binding affinity that was at least ten thousand-fold (10,000X) higher than that obtained with the non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?