ZRB1323
Anti-O-GlcNAc Transferase Antibody, clone 1O19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1O19, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 116.93 kDa
observed mol wt ~110 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
rat, mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine, monkey, feline, canine
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
Internal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
glycosylation
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected O-GlcNAc Transferase in NIH3T3 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected O-GlcNAc Transferase in HeLa, MCF-7, and L6 cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected O-GlcNAc Transferase in HeLa, A431, HepG2, NIH3T3 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound O-GlcNAc Transferase with a KD of 3.5 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected O-GlcNAc Transferase in human pancreas tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)