ZMS1195
Anti-PVR/CD155 Antibody, clone SKII.4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD155, NECL-5, Nectin-like protein 5, Poliovirus receptor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SKII.4, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 45.3 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
Extracellular domain
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected PVR/CD155 in HeLa cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected PVR/CD155 in one million Hela cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound His-tagged recombinant fragment corresponding to the extracellular domain of Human PVR/CD155 with a KD of 1.4 x 10-6 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A serial of dilutions from a representative lot detected His-tagged recombinant fragment corresponding to the extracellular domain of Human PVR/CD155.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)