ZMS1065
Anti-Tau Antibody, clone Tau 12 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Microtubule-associated protein tau;Neurofibrillary tangle protein;Paired helical filament-tau;PHF-tau
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Tau 12, recombinant monoclonal
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 78.93 kDa
observed mol wt ~42 to 68 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPT(4137)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Tau in SH-SY5Y cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:50,000 dilution from a representative lot detected Tau in Human brain tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Tau in human cerebral cortex tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Tau in one million SH-SY5Y cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Tau in SH-SY5Y cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Tau in SH-SY5Y cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)