Z765570
Tube rack for Benchmixer™ XL multi-tube vortexer
Holds 50 x 13 mm tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Productos recomendados
Características
Holds 50 x 13 mm tubes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BV1010-13
Categorías relacionadas
Descripción general
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
This rack enables use of 50 x 13 mm tubes in the BenchMixer™ XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. Ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
Información legal
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)