Z760978
Cap inserts for cryotubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
Características
(1 bag of each colour: blue, yellow, green, purple, red, white)
envase
pack of 600 ea
fabricante / nombre comercial
TPP 99020
Categorías relacionadas
Descripción general
Color-coding inserts in different colors facilitate the labeling and reliable identification of samples during cryogenic sample storage.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)