Documentos clave
Z744112
Direct Thermal Cryo-Tags®
white, W × L 1.69 in. × 0.75 in., pack of 500 ea (labels per rolllabels)
Sinónimos:
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
Materiales
white
envase
pack of 500 ea (labels per roll
labels)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech DTCR-7500
técnicas
cryopreservation: suitable
An × L
1.69 in. × 0.75 in.
Descripción general
Temperature Range: 70°C to -196°C
Aplicación
Cryogenics
Información legal
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)