Documentos clave
Z742685
Beadbug 6 microtube homogenizer, 5 mL adapter, set of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Descripción general
Adapter to use 5ml tubes in BeadBug 6 microtube homogeniser. Supplied as a set of 2.
Información legal
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)