Z742390
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
white, Holds 100 x slides 76x26 mm
Sinónimos:
slide storage
About This Item
Productos recomendados
Materiales
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
white
Características
Holds 100 x slides 76x26 mm
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Ted Pella 2302-1-CS
L × An × Al
209 mm (8.23 in.) × 172 mm (6.77 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Numbered index sheet in lid for quick identification
- Foam liner
- Stackable
- ABS-durable/impact resistant
- Hinged lid
- Unique sliding compression latch
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)