Documentos clave
Z741667
Sartorius extended length pipette tips
refill, volume range 50-1,200 μL, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volumen máximo:
1.2 mL
punta L:
90 mm
intervalo de volumen:
50-1,200 μL
esterilidad:
non-sterile
Características:
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
envase:
pack of 960 ea (Refil)
fabricante / nombre comercial:
Sartorius 791212
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
envase
pack of 960 ea (Refil)
fabricante / nombre comercial
Sartorius 791212
volumen máximo
1.2 mL
punta L
90 mm
intervalo de volumen
50-1,200 μL
Descripción general
Perfect tip fitting and sealing to the pipetter results in the best possible accuracy and precision. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)