Z721476
SealPlate® ColorTab™ films
assorted colors
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyester film
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 50 ea (5 x individual-color packs of 10)
fabricante / nombre comercial
Excel Scientific SP-IDA-10
técnicas
ELISA: suitable
Longitud
146 mm
An × L
7.94 cm × 14.6 cm
Anchura
79.4 mm
color
assorted colors
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)