Z687162
Nunclon® Δ Multidishes
4 wells, flat bottom, 5 mL/well
Sinónimos:
4well plate
About This Item
Materiales
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
rectangular
esterilidad
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Características
lid
envase
case of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 167063
disponibilidad
not available in North America
Rosca: L × An
128 mm × 86 mm
placa capacidad
20 mL
volumen máximo
5 mL
tamaño
4 wells
superficie
21.8 cm2 , per well
volumen de trabajo
5 mL
color
clear
tipo de unión
Nunclon Delta surface
Descripción general
Características y beneficios
- Stackable and flat well bottom.
- γ irradiated sterilization.
- Certified-non-pyrogenic.
- Provided with alphanumerical codes for Well identification.
- Maximum adhesion ensured by proprietary surface modification.
- Ensures a large culture area.
- Accept standard glass coverslips: 24 × 60mm for a 4-well plate.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)