Z373400
LiposoFast Liposome Factory
Basic unit with stabilizer
Sinónimos:
Factory for Liposomes, LiposoFast Kit, Liposome Factory
About This Item
Productos recomendados
descripción
Includes membrane support capsule, two 0.5 mL gas-tight syringes, benchtop stabilizer, and 50 polycarbonate membranes, 100 nm pore size.
esterilidad
non-sterile
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)