Z358207
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 1000 mL, pore size 0.2 μm
Sinónimos:
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone membrane
esterilidad
sterile
Características
cap plug seal
graduations
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 567-0020
botella capacidad
1000 mL
filtro capacidad
1000 mL
embudo capacidad
1000 mL
membrana diám.
90 mm
tamaño de poro
0.2 μm
Aplicación
Características y beneficios
- Polyethersulfone (PES) membrane is best suited for cells and tissue culture.
- Faster results and less waiting time
- Non-pyrogenic and endotoxin-free
- Graduated upper chamber
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)