Z331767
BRAND® pipette
withdraw volume 3.5 mL (including bulb), graduations, 3 mL (subdivision 0.5 mL), drop quantity 22 per mL
Sinónimos:
BRAND Pipette, Pipetting System
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE-LD
esterilidad
non-sterile
Características
graduations 3 mL (subdivision 0.5 mL)
envase
pack of 500
pkg of 500 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 747760
withdraw volume measuring range
3.5 mL (including bulb)
Longitud
154 mm
punta D.E.
3.2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)