Z326860
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Sinónimos:
Volumetric Flask with Glass Stopper
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
glass stopper
Junta
joint: ST/NS neck10/19
esterilidad
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND 37257
intervalo de medición del volumen
20 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidad
20 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)