Z326194
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
25 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidad
25 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)