Z323942
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Características
class AS
subdivision 0.02 mL
with intermediate stopcock (PTFE key)
without bottle
fabricante / nombre comercial
BRAND 22761
intervalo de medición del volumen
10 mL, accuracy: ±0.020 mL
volumen
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)