Documentos clave
Z322709
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 400 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiales
PTFE
Características
graduations: no
fabricante / nombre comercial
BRAND 90352
Al × Diám.
105 mm × 80 mm
capacidad
400 mL
Descripción general
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Otras notas
Browse all plastic beakers
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)