Documentos clave
WH0057534M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MIB1 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DIP1, Anti-DKFZp686I0769, Anti-DKFZp761M1710, Anti-FLJ90676, Anti-MGC129659, Anti-MGC129660, Anti-MIB, Anti-ZZANK2, Anti-ZZZ6, Anti-mindbomb homolog 1 (Drosophila)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MIB1(57534)
Inmunógeno
MIB1 (NP_065825, 909 a.a. ~ 1006 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PFIMCCGGKSSEDATDDISSGNIPVLQKDKDNTNVNADVQKLQQQLQDIKEQTMCPVCLDRLKNMIFLCGHGTCQLCGDRMSECPICRKAIERRILLY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)