Documentos clave
WH0011011M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TLK2 antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MGC44450, Anti-PKUALPHA, Anti-tousled-like kinase 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TLK2(11011)
Categorías relacionadas
Descripción general
The Tousled-like kinases, first described in Arabidopsis, are nuclear serine/threonine kinases that are potentially involved in the regulation of chromatin assembly.[supplied by OMIM
Inmunógeno
TLK2 (AAH44925, 1 a.a. ~ 126 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEELHSLDPRRQELLEARFTGVGVSKGPLNSESSNQSLCSVGSLSDKEVETPEKKQNDQRNRKRKAEPYETSQGKGTPRGHKISDYFEFAGGSAPGTSPGRSVPPVARSSPQHSLSNPLPRRVEQP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)