Documentos clave
WH0010403M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KNTC2 antibody produced in mouse
clone 1A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HEC, Anti-HEC1, Anti-kinetochore associated 2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDC80(10403)
Descripción general
HEC is one of several proteins involved in spindle checkpoint signaling. This surveillance mechanism assures correct segregation of chromosomes during cell division by detecting unaligned chromosomes and causing prometaphase arrest until the proper bipolar attachment of chromosomes is achieved.[supplied by OMIM
Inmunógeno
KNTC2 (AAH35617, 545 a.a. ~ 642 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TVNQGLSEAMNELDAVQREYQLVVQTTTEERRKVGNNLQRLLEMVATHVGSVEKHLEEQIAKVDREYEECMSEDLSENIKEIRDKYEKKATLIKSSEE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)