WH0005156M1
Monoclonal Anti-PDGFRA antibody produced in mouse
clone 2D2-1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CD140A, Anti-MGC74795, Anti-PDGFR2, Anti-platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D2-1A11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDGFRA(5156)
Descripción general
Platelet-derived growth factor receptor α (PDGFRA) is also termed as cluster of differentiation 140a (CD140a). It is is encoded by the gene mapped to human chromosome 4q12. The encoded protein belongs to the receptor tyrosine kinase gene family.
Inmunógeno
Sequence
LSLPSILPNENEKVVQLNSSFSLRCFGESEVSWQYPMSEEESSDVEIRNEENNSGLFVTVLEVSSASAAHTGLYTCYYNHTQTEENELEGRHIYIYVPDPDVAFVPLGMTDYLVIVEDDDSAIIPCRTTDPETPVTLHNSEGVVPASYDSRQGFNGTFTVGPYICEATVKGKKFQTIPFNVYALKGTCIISFLL
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)