Merck
V8137
Sigma-Aldrich
Anti-V5 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Rabbit Anti-V5
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
technique(s)
immunocytochemistry: 5 μg/mL using V5 tagged fusion protein in methanol-acetone fixed transiently transfected 293T cells
immunoprecipitation (IP): 5 μg/mL using V5 tagged fusion protein from extracts of transfected cells
western blot: 2.5 μg/mL using V5 tagged fusion protein expressed in whole extracts of transfected cells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
La V5 es una proteína amino coterminal que consta de una región C-terminal rica en cisteína que recuerda a un dominio de unión a metales rico en cisteína. Es codificada por el gen «P» del paramixovirus SV5.
El anticuerpo de conejo anti-péptido sintético V5 reacciona con las proteínas de fusión recombinantes etiquetadas con V5 expresadas en células de mamífero transfectadas y procedentes de traducción in vitro.
Specificity
Reconoce las proteínas de fusión V5 etiqueta (GKPIPNPLLGLDST)
Application
El anticuerpo monoclonal anti-V5 producido en conejo se ha utilizado en:
  • inmunocitoquímica
  • inmunoprecipitación
  • inmunotransferencia western
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene acida sódica 15 mM.
Storage and Stability
Consérvese entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes. Para una conservación prolongada, congelar en alícuotas de trabajo. No se recomienda congelar y descongelar repetidamente. No se recomienda la conservación en congeladores “frost-free”. Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique la disolución centrifugándola antes de usarla. Las muestras de la dilución de trabajo deben desecharse si no se utilizan en 12 horas.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Mutations in MAPKBP1 Cause Juvenile or Late-Onset Cilia-Independent Nephronophthisis
Macia MS, et al.
American Journal of Human Genetics, 100(2), 323-333 (2017)
Fredrik Holmström et al.
Scientific reports, 6, 24991-24991 (2016-05-05)
The hepatitis C virus nonstructural (NS) 3/4A and NS5A proteins are major targets for the new direct-acting antiviral compounds. Both viral proteins have been suggested as modulators of the response to the host cell. We have shown that NS3/4A- and
Pyk2 is a Novel Tau Tyrosine Kinase that is Regulated by the Tyrosine Kinase Fyn
Chuanzhou Li and Jurgen G
Journal of Alzheimer's disease reports, 64(1), 205-221 (2018)
Ildar Gabaev et al.
Journal of virology, 88(24), 14326-14339 (2014-10-03)
The human cytomegalovirus (CMV) UL11 open reading frame (ORF) encodes a putative type I transmembrane glycoprotein which displays remarkable amino acid sequence variability among different CMV isolates, suggesting that it represents an important virulence factor. In a previous study, we
S M Thomas et al.
Cell, 54(6), 891-902 (1988-09-09)
The "P" gene of the paramyxovirus SV5 encodes two known proteins, P (Mr approximately equal to 44,000) and V (Mr approximately equal to 24,000). The complete nucleotide sequence of the "P" gene has been obtained and is found to contain