TMODS2185-0004
Nalgene® economy wide-mouth bottle
amber high-density polyethylene, volume 125 mL, case of 72 ea
Sinónimos:
amber HDPE bottle, nalgene HDPE bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
amber high-density polyethylene
envase
case of 72 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene DS2185-0004
capacidad
125 mL
volumen
125 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)