T6951
TBBz
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
4,5,6,7-Tetrabromobenzimidazole
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL at 60 °C, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1c(Br)c(Br)c2[nH]cnc2c1Br
InChI
1S/C7H2Br4N2/c8-2-3(9)5(11)7-6(4(2)10)12-1-13-7/h1H,(H,12,13)
Clave InChI
LOEIRDBRYBHAJB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)