T5701
Anti-TSG101 antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Tumor Suspectibility Gene 101
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 46 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~2 mg/mL
técnicas
western blot: 0.5-1 μg/mL using cell lysates of rat fibroblast Rat-1 and mouse fibroblast NIH3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using cell lysates of human A431 cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TSG101(7251)
mouse ... Tsg101(22088)
rat ... Tsg101(292925)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)