T5699
m-3M3FBS
>97% (HPLC)
Sinónimos:
2,4,6-Trimethyl-N-(3-trifluoromethyl-phenyl)-benzenesulfonamide, N-(3-Trifluoromethylphenyl)-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white
mp
114-114.8 °C (lit.)
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H16F3NO2S/c1-10-7-11(2)15(12(3)8-10)23(21,22)20-14-6-4-5-13(9-14)16(17,18)19/h4-9,20H,1-3H3
Clave InChI
ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)