T5076
Anti-β-Tubulin III Antibody
mouse monoclonal, SDL.3D10
Sinónimos:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-β-Tubulin Isotype III antibody, Mouse monoclonal, clone SDL.3D10, purified from hybridoma cell culture
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SDL.3D10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, rat, human, boar, bovine
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~2 mg/mL
técnicas
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rat brain extract
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)