T5067
Anti-TRPC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-Transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 3
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
rat
concentración
≥0.6 mg/mL (after reconstitution)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Trpc3(22065)
rat ... Trpc3(60395)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?