T2569
Trizma® hydrochloride solution
pH 7.8, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Sinónimos:
Tris hydrochloride solution
About This Item
Productos recomendados
grado
BioPerformance Certified
for molecular biology
Nivel de calidad
Formulario
solution
concentración
1 M
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.8
intervalo de pH útil
7.0-9.0
Absorción
≤0.05 at 290 at 40%
Descripción general
Aplicación
- as a component of lysis buffer for lysing human embryonic kidney (HEK) 293 cells
- in the 10X digoxigenin (DIG) deoxynucleoside triphosphate (dNTP) nick translation labeling buffer and in tris EDTA and sodium chloride (TEN) buffer
- in the preparation of tris, acetate, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) (1x TAE) buffer and as a component of 10X gel loading dye
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)