T2418
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3114
capacity 50 mL, pack of 2 ea
Sinónimos:
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
FEP
Tefzel® closure
round bottom tube
screw top cap
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 50,000 × g with sealing cap assembly
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 3114-0050
capacidad
50 mL
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Withstands temperatures ranging from -100°C to +150°C (-148°F to +302°F).
- Leakproof closures help to prevent material loss for spins <10,000 × g.
- Handles up to 50,000 x g with Nalgene sealing cap assemblies.
- Proper performance requires filling to at least 100% total capacity.
- Autoclavable and provides biohazard protection when used with supplied Nalgene closure or PTFE FEP.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)