T0442
Anti-phospho-Tyk2 (pTyr1054/1055) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
134 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:1000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TYK2(7297)
Categorías relacionadas
Descripción general
receptors for many cytokines including IL-13, the IL-6 family, IL-10, and IFN-a and β. Following ligand binding,
Tyk2 is activated by phosphorylation of Tyr1054 and/or Tyr1055. Tyk2 is required for the tyrosine phosphoryla-
tion of Stat3 in the IFN-β signaling cascade.
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)