Documentos clave
SRP0683
Sigma-Aldrich
RS Repeat Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Nombre del producto
RS Repeat Peptide, ≥95% (HPLC)
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
1934.13
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The synthetic peptide (GRSRSRSRSRSRSRSR) contains serine/threonine protein kinase phosphorylation sites and is routinely evaluated as a substrate for CLK, EIF2AK and SRPK family kinases.
Secuencia
GRSRSRSRSRSRSRSR
Reconstitución
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Almacenamiento y estabilidad
Store diluted product in aliquots at --20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)