SRE0039
Cyanogen Bromide Activated Agarose, High Swell Ratio
lyophilized powder
Sinónimos:
Cyanogen bromide-activated Agarose, CNBr- activated agarose
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
técnicas
affinity chromatography: suitable
Matriz
cross-linked 4% beaded agarose
espaciador de matriz
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
hinchazón
1 g swells to ≥5 mL
capacidad
≥10 mg/mL binding capacity (BSA)(via amino groups)
idoneidad
suitable for chromatography
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Características y beneficios
- Cross-linked 4% beaded agarose matrix for ligand coupling and binding reactions.
- Designed with a 1-atom matrix spacer, facilitating efficient ligand coupling via isourea derivative or related linkage.
- Offers a high binding capacity of at least 10 mg/mL for BSA (via amino groups).
- Ideal for manufacturing diagnostic assays.
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)