SML3867
BI, Broccoli Fluorophore
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(5Z)-3-(1H-Benzimidazol-7-ylmethyl)-5-[(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-methyl-4H-imidazol-4-one, (Z)-3-((1H-Benzo[d]imadazol-4-yl)methyl)-5-(3,5-difluoro-4-hydroxybenzylidene)-2-methyl-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one, BI, DFHBI-BI
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BI is a cell-permeable DFHBI benzimidazolo (DFHBI-BI) derivative that greatly and selectively promotes and stabilizes Broccoli aptamer folding in vitro and cells with enhanced photostability. BI displays little background in vitro and cells (ϕ=0.00048, ϵ=42,500 M−1 cm−1), but very high fluorescence activation after binding to Broccoli (ϕ=0.669, ϵ=33,600 M−1 cm−1, KD = 51 nM). DFHBI-BI shows negligible cellular toxicity and binds Squash with much weaker affinity than Broccoli. Ex/Em: 470/505 nm.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)