SML3750
SR-302
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(4-(((S)-4-Cyclohexyl-1-(((SR)-1-(methylsulfonyl)piperidin-3-yl)amino)-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl)benzyl)imidazo[1,2-a]-pyridine-3-carboxamide, N-(4-((2S)-4-Cyclohexyl-1-(1-(methylsulfonyl)piperidin-3-ylamino)-1-oxobutan-2-ylcarbamoyl)benzyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxamide, SR 302, SR302
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O=C(NCC1=CC=C(C=C1)C(N[C@H](C(NC2CN(CCC2)S(=O)(C)=O)=O)CCC3CCCCC3)=O)C4=CN=C5C=CC=CN54
InChI
1S/C32H42N6O5S/c1-44(42,43)37-18-7-10-26(22-37)35-31(40)27(17-14-23-8-3-2-4-9-23)36-30(39)25-15-12-24(13-16-25)20-34-32(41)28-21-33-29-11-5-6-19-38(28)29/h5-6,11-13,15-16,19,21,23,26-27H,2-4,7-10,14,17-18,20,22H2,1H3,(H,34,41)(H,35,40)(H,36,39)/t26?,27-/m
Clave InChI
WGMNFJAFXXXRLZ-GEVKEYJPSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)