Merck
SML3740
Sigma-Aldrich
PY-60
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Phenyl-N-[3-(2-thiazolyl)propyl]-3-isoxazolecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
313.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PY-60 is a potent and specific activator of the transcriptional coactivator Yes-associated protein 1 (YAP) signaling. It stimulates YAP-dependent expansion of epidermal keratinocytes in mouse. PY-60 binds directly to annexin A2 (ANXA2) causing its liberation and YAP activation.
potent and specific activator YAP that binds directly to annexin A2.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)