SML3713
HM-chromanone
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3E)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyphenyl)methylene]-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, (E)-5-hydroxy-7-methoxy-3-(20-hydroxybenzyl)-4-chromanone, Portulacanone D
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
HM-chromanone is a sappanine-type homoisoflavonoid, isolated from Portulaca oleracea (purslane). HM-chromanone exhibits anti-diabetic effects and inhibits adipogenesis by regulating AMPK activity in adipocytes. HM-chromanone potently activates AMPK in hepatocytes, thus suppressing hepatic glucose production. HM-chromanone does not display significant toxicity.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)