SML3523
Solriamfetol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2R)-2-Amino-3-phenylpropyl carbamate hydrochloride, (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride, ADX-N 05, ADX-N05, JZP 110, JZP-110
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
control farmacológico
USDEA Schedule IV
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)