SML3079
Ponalrestat
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazineacetic acid, ICI 128436, MK538
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(CC(C1=CC=CC=C1C2=O)=NN2CC3=CC=C(C=C3F)Br)=O
InChI
1S/C17H12BrFN2O3/c18-11-6-5-10(14(19)7-11)9-21-17(24)13-4-2-1-3-12(13)15(20-21)8-16(22)23/h1-7H,8-9H2,(H,22,23)
Clave InChI
LKBFFDOJUKLQNY-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)