SML2912
UNC4976 Trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Methyl N6-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)-N2-(4-(tert-butyl)benzoyl)-L-phenylalanyl-L-alanyl-L-leucyl-N6-methyl-L-lysyl-L-serinate trifluoroacetate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CO)C(=O)OC)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C)Cc3ccccc3)C)CC(C)C)CCCCN(C1C2CC(C1)CC2)C
InChI key
UKWNWTBRKZUHGX-GKUWNYOMSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)