SML2796
PVHD121
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
α-(4-Methoxyphenyl)-α-methyl-4-quinazolinemethanol
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C)(C1=NC=NC2=CC=CC=C21)C3=CC=C(C=C3)OC
Clave InChI
WGDUWVWCDNCAOT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)