Merck
SML2761
Sigma-Aldrich
SGC6870N
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-4-(5-Bromothiophene-2-carbonyl)-5-(3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-4,5-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H21BrN2O2S
Peso molecular:
469.39
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -265 to -295°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
(S)-enantiomer of and the recommended inactive (negative) control for the selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor SGC6870.
SGC6870N is the (S)-enantiomer of and the recommended inactive (negative) control for the selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor SGC6870.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)